Imprimer
Acide 4-aminobutyrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
A0282-25G A0282-500G A0282-100G
TCIAA0282-25GEA 18.7 EUR
TCIAA0282-25G TCIAA0282-500G TCIAA0282-100G
Acide 4-aminobutyrique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 4-aminobutyrique
Formule: C₄H₉NO₂
Point d'ébullition: 248 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 202 °C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008226
Numéro CAS: 56-12-2
EINECS: 200-258-6
Merck Index: 14,00430
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ed10fbfb285efa2f0e0517a13ab3442baf4bbaa&vid=1ed10fbfb285efa2f0e0517a13ab3442baf4bbaa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystaline
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency