Imprimer
Butyrate de sodium 98,0 Titrimetric
Fournisseur: TCI
Synonyms: Butyric acid sodium salt, Sodium Butyrate
S0519-100G S0519-25G
TCIAS0519-100GEA 36.3 EUR
TCIAS0519-100G TCIAS0519-25G
Butyrate de sodium 98,0 Titrimetric
Butyrate de sodium
Formule: C₄H₇NaO₂
MW: 110.09 g/mol
Point de fusion: 253°C
Numéro MDL: MFCD00002816
Numéro CAS: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97ba298b6e63d714d5742bfa5e381697df0641b1&vid=97ba298b6e63d714d5742bfa5e381697df0641b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 5.0 %