Imprimer
Acide indole-2-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
I0332-25G I0332-5G
TCIAI0332-25GEA 71.5 EUR
TCIAI0332-25G TCIAI0332-5G
Acide indole-2-carboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide indole-2-carboxylique
Formule: C₉H₇NO₂
Point de fusion: 203…206 °C
Numéro MDL: MFCD00005611
Numéro CAS: 1477-50-5
EINECS: 216-030-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc376222c44735ba68dab0a541954477ce06f291&vid=bc376222c44735ba68dab0a541954477ce06f291&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol within almost transparency