Imprimer
trans-Cinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C0353-25G C0353-500G C0353-100G
TCIAC0353-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0353-25G TCIAC0353-500G TCIAC0353-100G
trans-Cinnamic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
trans-Cinnamic acid
Formule: C₉H₈O₂
Point d'ébullition: 300°C
Point de fusion: 131…134 °C
Densité: 1,25 g/cm³ (4 °C)
Numéro MDL: MFCD00004369
Numéro CAS: 140-10-3
EINECS: 205-398-1
Merck Index: 14,02299
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99fc10c5f81fc4aa86576230911ddc9362fc1bba&vid=99fc10c5f81fc4aa86576230911ddc9362fc1bba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in EtOH very faint turbidity