Imprimer
Acide 2-pyridinecarboxylique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
P0421-25G P0421-500G P0421-100G
TCIAP0421-25GEA 20.9 EUR
TCIAP0421-25G TCIAP0421-500G TCIAP0421-100G
Acide 2-pyridinecarboxylique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-pyridinecarboxylique
Formule: C₆H₅NO₂
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 134…137 °C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006293
Numéro CAS: 98-98-6
EINECS: 202-719-7
Merck Index: 14,07403
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f2410f3c7c2b8e4f5a03d34b2b36be8ae35f3ef&vid=6f2410f3c7c2b8e4f5a03d34b2b36be8ae35f3ef&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency