Imprimer
Phtalate de benzyle et de butyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: BBP
P0288-25G P0288-500G
TCIAP0288-25GEA 18.7 EUR
TCIAP0288-25G TCIAP0288-500G
Phtalate de benzyle et de butyle ≥97.0% (par GC)
Phtalate de benzyle et de butyle
Formule: C₁₉H₂₀O₄
MW: 312.37 g/mol
Point d'ébullition: 250°C
Point de fusion: -35
Point d'éclair: 213°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009440
Numéro CAS: 85-68-7
EINECS: 201-622-7
ONU: 3082
ADR: 9 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=60c98e024878c703cdb20d04bfcc857798390185&vid=60c98e024878c703cdb20d04bfcc857798390185&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %