Maléate de dibutyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
M0009-25G
M0009-500G
TCIAM0009-25GEA
17.6
EUR
TCIAM0009-25G
TCIAM0009-500G
Maléate de dibutyle ≥95.0% (par GC)
Maléate de dibutyle
Formule:
C₁₂H₂₀O₄ Point d'ébullition: 161°C Point de fusion: -85°C Densité: 0,9938 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 140°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009447 Numéro CAS: 105-76-0 EINECS: 203-328-4 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |