Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
P0297-25G
P0297-500G
TCIAP0297-25GEA
18.7
EUR
TCIAP0297-25G
TCIAP0297-500G
Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate ≥98.0% (par GC)
Bis(éthyl-2-hexyle) phtalate
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |