Imprimer
Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
S0025-25ML S0025-500ML
TCIAS0025-25MLEA 20.9 EUR
TCIAS0025-25ML TCIAS0025-500ML
Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate ≥98.0% (par GC)
Bis(éthyl-2-hexyle) sébaçate
Formule: C₂₆H₅₀O₄
Point d'ébullition: 377°C
Point de fusion: –55 °C
Densité: 0,914 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 222°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009497
Numéro CAS: 122-62-3
EINECS: 204-558-8
Merck Index: 14,01251
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&vid=1fb2cf119e706869f7cfd145bf12a7650b77d074&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %