Imprimer
Carbonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0041-25G C0041-500G
TCIAC0041-25GEA 17.6 EUR
TCIAC0041-25G TCIAC0041-500G
Carbonate de diéthyle ≥98.0% (par GC)
Carbonate de diéthyle
Formule: C₅H₁₀O₃
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: –43 °C
Densité: 0,9751 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009107
Numéro CAS: 105-58-8
EINECS: 203-311-1
ONU: 2366
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03780
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&vid=236060f631546feb0243da238b5048a44b96b320&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %