Oléate d'éthyle ≥70% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
Elaidic acid ethyl ester, (Z)-9-Octadecenoic acid ethyl ester, Oleic acid ethyl ester
O0054-25ML
O0054-500ML
TCIAO0054-25MLEA
22
EUR
TCIAO0054-25ML
TCIAO0054-500ML
Oléate d'éthyle ≥70% (par GC)
Oléate d'éthyle
Formule:
C₂₀H₃₈O₂ MW: 310.52 g/mol Point d'ébullition: 209°C Point de fusion: -32 Point d'éclair: 181°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009579 Numéro CAS: 111-62-6 EINECS: 203-889-5 Merck Index: 14,06828 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 70.0 % |