Butyrate de butyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
B0757-25ML
B0757-500ML
TCIAB0757-25MLEA
17.6
EUR
TCIAB0757-25ML
TCIAB0757-500ML
Butyrate de butyle ≥99.0% (par GC)
Butyrate de butyle
Formule:
C₈H₁₆O₂ Point d'ébullition: 164°C Point de fusion: –91,5 °C Densité: 0,872 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 56°C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009450 Numéro CAS: 109-21-7 EINECS: 203-656-8 ONU: 3272 ADR: 3,III Merck Index: 14,01556 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |