Imprimer
Phtalate de diallyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phthalic acid diallyl ester
P0290-25ML P0290-500ML
TCIAP0290-25MLEA 18.7 EUR
TCIAP0290-25ML TCIAP0290-500ML
Phtalate de diallyle ≥98.0% (par GC)
Phtalate de diallyle
Formule: C₁₄H₁₄O₄
Point d'ébullition: 158°C
Point de fusion: –70 °C
Densité: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 163°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008646
Numéro CAS: 131-17-9
EINECS: 205-016-3
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3efd66b55dece19785e821a6f0fd0089d3ac1137&vid=3efd66b55dece19785e821a6f0fd0089d3ac1137&prid=web&clid=SAPDAM