Imprimer
Hydroxyurée ≥97.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
H0310-25G H0310-5G
TCIAH0310-25GEA 57.2 EUR
TCIAH0310-25G TCIAH0310-5G
Hydroxyurée ≥97.0% (sur base azote total)
Hydroxyurée
Formule: CH₄N₂O₂
Point d'ébullition: 296 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 142…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007943
Numéro CAS: 127-07-1
EINECS: 204-821-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04848
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed517e3a1c595ebb347571735e9ecf5d85cefea&vid=5ed517e3a1c595ebb347571735e9ecf5d85cefea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 97.0 %