Imprimer
Fluorure de benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B1115-25G B1115-5G
TCIAB1115-25GEA 146 EUR
TCIAB1115-25G TCIAB1115-5G
Fluorure de benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fluorure de benzoyle
Formule: C₇H₅FO
MW: 124.11 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: -28.5
Point d'éclair: 49°C
Numéro MDL: MFCD00000364
Numéro CAS: 455-32-3
EINECS: 207-244-9
ONU: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8072e4beafb0cb7b669ef6473c3fcb139aff35ba&vid=8072e4beafb0cb7b669ef6473c3fcb139aff35ba&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %