Imprimer
Anhydride citraconique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Methylfuran-2,5-dione
M0365-25G M0365-500G M0365-100G
TCIAM0365-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0365-25G TCIAM0365-500G TCIAM0365-100G
Anhydride citraconique ≥98.0% (par GC)
Anhydride citraconique
Formule: C₅H₄O₃
Point d'ébullition: 215°C
Point de fusion: 7…8 °C
Densité: 1,243 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005522
Numéro CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6fbb1b6f3db8ef8f4dc7750915c7a57c811283f&vid=a6fbb1b6f3db8ef8f4dc7750915c7a57c811283f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 97.0 %