Imprimer
Dichlorure d'oxalyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Oxalyl chloride
O0082-25G O0082-500G O0082-100G
TCIAO0082-25GEA 19.8 EUR
TCIAO0082-25G TCIAO0082-500G TCIAO0082-100G
Dichlorure d'oxalyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dichlorure d'oxalyle
Formule: C₂Cl₂O₂
MW: 126.93 g/mol
Point d'ébullition: 64°C
Point de fusion: -12
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000704
Numéro CAS: 79-37-8
EINECS: 201-200-2
ONU: 2922
ADR: 8 II
Merck Index: 14,06914
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&vid=b8a26c11444f8d677fef4be97df3bed497ce350b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %