Chlorure d'oléoyle ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
O0053-25G
O0053-250G
TCIAO0053-25GEA
37.4
EUR
TCIAO0053-25G
TCIAO0053-250G
Chlorure d'oléoyle ≥80.0% (par GC)
Chlorure d'oléoyle
Formule:
C₁₈H₃₃ClO Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa) Point de fusion: –46 °C Densité: 0,9147 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 171°C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00134332 Numéro CAS: 112-77-6 EINECS: 204-005-0 ONU: 3265 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 80.0 % |