Imprimer
Chlorure de benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzoic acid chloride
B0105-25ML B0105-500ML
TCIAB0105-25MLEA 18.7 EUR
TCIAB0105-25ML TCIAB0105-500ML
Chlorure de benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de benzoyle
Formule: C₇H₅ClO
MW: 140.57 g/mol
Point d'ébullition: 196°C
Point de fusion: -0.6
Point d'éclair: 72°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000653
Numéro CAS: 98-88-4
EINECS: 202-710-8
ONU: 1736
ADR: 8 II
Merck Index: 14,01112
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b9fbe5f2474bf877a3d02fea6560679d45316d26&vid=b9fbe5f2474bf877a3d02fea6560679d45316d26&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %