Imprimer
Acide déhydroacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
D0039-25G D0039-500G
TCIAD0039-25GEA 25.3 EUR
TCIAD0039-25G TCIAD0039-500G
Acide déhydroacétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide déhydroacétique
Formule: C₈H₈O₄
MW: 168.15 g/mol
Point d'ébullition: 333
Point de fusion: 108
Point d'éclair: 157
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066709
Numéro CAS: 520-45-6
EINECS: 208-293-9
Merck Index: 14,02865
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=46a4c6456e7d34c97ae496cdb158044b1d9004d7&vid=46a4c6456e7d34c97ae496cdb158044b1d9004d7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency