Imprimer
9,10-Phénanthrenequinone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenanthrene-9,10-dione
P0080-25G P0080-5G
TCIAP0080-25GEA 131 EUR
TCIAP0080-25G TCIAP0080-5G
9,10-Phénanthrenequinone ≥99.0% (par GC)
9,10-Phénanthrenequinone
Formule: C₁₄H₈O₂
MW: 208.22 g/mol
Point d'ébullition: 360
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001163
Numéro CAS: 84-11-7
EINECS: 201-515-5
ONU: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 14,07213
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e04f310e4f34d82b13b6dc89d031af6034bc288f&vid=e04f310e4f34d82b13b6dc89d031af6034bc288f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 209.0 to 213.0 deg-C
Solubility in hot DMF almost transparency