Imprimer
Méthyl-p-benzoquinone ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0159-25G M0159-5G
TCIAM0159-25GEA 283 EUR
TCIAM0159-25G TCIAM0159-5G
Méthyl-p-benzoquinone ≥99.0% (par GC, analyse par titration)
Méthyl-p-benzoquinone
Formule: C₇H₆O₂
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 65…67 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (75.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00001603
Numéro CAS: 553-97-9
EINECS: 209-056-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c456f94d764ce8371e1292152f07c247d3d49bf&vid=8c456f94d764ce8371e1292152f07c247d3d49bf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 99.0 %
Melting point 66.0 to 69.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity