Imprimer
p-Benzoquinone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: p-Quinone, Quinone, 1,4-Cyclohexadiene-3,6-dione, 1,4-Benzoquinone
B0887-25G B0887-500G
TCIAB0887-25GEA 18.7 EUR
TCIAB0887-25G TCIAB0887-500G
p-Benzoquinone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
p-Benzoquinone
Formule: C₆H₄O₂
Point d'ébullition: ~ 174 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…114 °C
Densité: 1,318 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001591
Numéro CAS: 106-51-4
EINECS: 203-405-2
ONU: 2587
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,08074
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9339332dc344232ec6432b7cbbb7e20109eacf9a&vid=9339332dc344232ec6432b7cbbb7e20109eacf9a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C