Imprimer
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone ≥92.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
B1275-25G B1275-500G
TCIAB1275-25GEA 29.7 EUR
TCIAB1275-25G TCIAB1275-500G
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone ≥92.0% (par HPLC, analyse par titration)
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone
Formule: C₂₁H₂₈N₂O
MW: 324.47 g/mol
Point d'ébullition: 420
Point de fusion: 96.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009044
Numéro CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
ONU: 3077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9906962d12f83fab01b41188eb5209a51b41c294&vid=9906962d12f83fab01b41188eb5209a51b41c294&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Blue to Dark blue powder to crystal
Purity (HPLC) min. 92.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 92.0 %