Imprimer
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N,N,N',N'-Tetraethyl-4,4'-diaminobenzophenone, 4,4-Bis(diethylamino) benzophenone
B0139-25G B0139-500G B0139-100G
TCIAB0139-25GEA 31.9 EUR
TCIAB0139-25G TCIAB0139-500G TCIAB0139-100G
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
4,4'-Bis(diéthylamino)benzophénone
Formule: C₂₁H₂₈N₂O
MW: 324.47 g/mol
Point d'ébullition: 420
Point de fusion: 96.5
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009044
Numéro CAS: 90-93-7
EINECS: 202-025-4
ONU: 3077
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c55c245653fd9bc16a4c7a38e7f5dd0ce0d91ae4&vid=c55c245653fd9bc16a4c7a38e7f5dd0ce0d91ae4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency