Imprimer
N-Acétyl-DL-tryptophane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
A0120-1G A0120-25G
TCIAA0120-1GEA 19.8 EUR
TCIAA0120-1G TCIAA0120-25G
N-Acétyl-DL-tryptophane ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Acétyl-DL-tryptophane
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₃
Point de fusion: 205…206 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005644
Numéro CAS: 87-32-1
EINECS: 201-739-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c372cf3f7b069b2383b05941d080e337222b34d6&vid=c372cf3f7b069b2383b05941d080e337222b34d6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency