Imprimer
3',4'-Diméthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
D1878-25G D1878-500G D1878-100G
TCIAD1878-25GEA 33 EUR
TCIAD1878-25G TCIAD1878-500G TCIAD1878-100G
3',4'-Diméthoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
3',4'-Diméthoxyacétophénone
Formule: C₁₀H₁₂O₃
Point d'ébullition: 161°C
Point de fusion: 48…49 °C
Numéro MDL: MFCD00008737
Numéro CAS: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f91fc112a2d1861343113f6d16d6d2d2ecc7f75&vid=8f91fc112a2d1861343113f6d16d6d2d2ecc7f75&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 52.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity