Imprimer
9-Fluorènone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0021-25G F0021-500G F0021-100G
TCIAF0021-25GEA 17.6 EUR
TCIAF0021-25G TCIAF0021-500G TCIAF0021-100G
9-Fluorènone ≥98.0% (par GC)
9-Fluorènone
Formule: C₁₃H₈O
Point d'ébullition: 342°C
Point de fusion: 81…83 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001141
Numéro CAS: 486-25-9
EINECS: 207-630-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=83bfcb39f9d00c2a1ae6bb6949621b8115ab3cd9&vid=83bfcb39f9d00c2a1ae6bb6949621b8115ab3cd9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange flake
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency