Imprimer
Trichloro(méthyl)silane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trichloro(methyl)silane
M0450-25G M0450-500G M0450-100G
TCIAM0450-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0450-25G TCIAM0450-500G TCIAM0450-100G
Trichloro(méthyl)silane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Trichloro(méthyl)silane
Formule: CH₃Cl₃Si
Point d'ébullition: 66°C
Point de fusion: –90°C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –8°C
Numéro MDL: MFCD00000481
Numéro CAS: 75-79-6
EINECS: 200-902-6
ONU: 1250
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119475226-36
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7362417faf61568aca62df7b3ac9836b15fa28f3&vid=7362417faf61568aca62df7b3ac9836b15fa28f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %