Imprimer
3,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Gallic aldehyde, Pyrogallol-5-carboxaldehyde
T2650-1G T2650-5G
TCIAT2650-1GEA 123 EUR
TCIAT2650-1G TCIAT2650-5G
3,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4,5-Trihydroxybenzaldéhyde
Formule: C₇H₆O₄
MW: 154.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003371
Numéro CAS: 13677-79-7
EINECS: 237-168-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca14924719201197601ddcfb5924d6ed12c1c05e&vid=ca14924719201197601ddcfb5924d6ed12c1c05e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light gray to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %