Imprimer
2-Furaldéhyde ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Furfurol, Furfural
F0073-25G F0073-500G
TCIAF0073-25GEA 18.7 EUR
TCIAF0073-25G TCIAF0073-500G
2-Furaldéhyde ≥98.0% (par GC)
2-Furaldéhyde
Formule: C₅H₄O₂
MW: 96.09 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –37°C
Point d'éclair: 59°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003229
Numéro CAS: 98-01-1
EINECS: 202-627-7
ONU: 1199
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,04304
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b3a35789bb32b85627a91a1922f9ed551c6d2e9&vid=2b3a35789bb32b85627a91a1922f9ed551c6d2e9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %