Imprimer
1-Bromo-2-méthoxyéthane ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromoethyl methyl ether
B1242-25G B1242-250G
TCIAB1242-25GEA 37.4 EUR
TCIAB1242-25G TCIAB1242-250G
1-Bromo-2-méthoxyéthane ≥95.0% (par GC)
1-Bromo-2-méthoxyéthane
Formule: BrH₂CCH₂OCH₃
MW: 138.99 g/mol
Point d'ébullition: 114°C
Point d'éclair: 28°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000236
Numéro CAS: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
ONU: 3271
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7d1608900732e25427fece9e7bf942f450ca5e&vid=ed7d1608900732e25427fece9e7bf942f450ca5e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %