Imprimer
α-Bromo-o-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Bromo-o-iodotoulene, 2-Iodobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-iodobenzene
I0635-5G I0635-1G
TCIAI0635-5GEA 61.6 EUR
TCIAI0635-5G TCIAI0635-1G
α-Bromo-o-iodotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Bromo-o-iodotoluène
Formule: C₇H₆BrI
MW: 296.93 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point de fusion: 55.5
Numéro MDL: MFCD00236046
Numéro CAS: 40400-13-3
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03552f1b29bbf31ce2ed021bffda52fd28c91b82&vid=03552f1b29bbf31ce2ed021bffda52fd28c91b82&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 58.0 deg-C