Imprimer
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Bis(trifluoromethyl)-1-bromobenzene, 1-Bromo-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 5-Bromo-α,α,α,β,β,β-Hexafluoro-m-xylene, 1,3-Bis(trifluoromethyl)-5-bromobenzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)bromobenzene, 5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylene
B1753-10G B1753-25G
TCIAB1753-10GEA 28.6 EUR
TCIAB1753-10G TCIAB1753-25G
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-m-xylène
Formule: C₈H₃BrF₆
Point d'ébullition: 151°C
Point de fusion: –16 °C
Densité: 1,7048 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 110°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000381
Numéro CAS: 328-70-1
EINECS: 206-334-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de30a43f490cea74eef7eeae6df7be500e33b033&vid=de30a43f490cea74eef7eeae6df7be500e33b033&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %