Imprimer
Acide (2-bromophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(2-Bromophenyl)acetic acid
B1957-25G B1957-5G
TCIAB1957-25GEA 83.6 EUR
TCIAB1957-25G TCIAB1957-5G
Acide (2-bromophényl)acétique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide (2-bromophényl)acétique
Formule: (C₆H₄Br)CH₂COOH
MW: 215.05 g/mol
Point d'ébullition: 308
Point de fusion: 107.5
Numéro MDL: MFCD00004314
Numéro CAS: 18698-97-0
EINECS: 242-509-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02e1b5001b74bae93edcc3ba5757dd6946b1fae5&vid=02e1b5001b74bae93edcc3ba5757dd6946b1fae5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 104.0 to 108.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity