Imprimer
Bromure de tétraphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1069-25G T1069-500G
TCIAT1069-25GEA 33 EUR
TCIAT1069-25G TCIAT1069-500G
Bromure de tétraphénylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétraphénylphosphonium
Formule: C₂₄H₂₀BrP
MW: 419.3 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011915
Numéro CAS: 2751-90-8
EINECS: 220-393-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=927445765c2aca17bbb89e9dba6b3bdf13da07e4&vid=927445765c2aca17bbb89e9dba6b3bdf13da07e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency