Imprimer
2-Bromo-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-4-picoline
B2112-25G B2112-5G
TCIAB2112-25GEA 94.6 EUR
TCIAB2112-25G TCIAB2112-5G
2-Bromo-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Bromo-4-méthylpyridine
Formule: C₆H₆BrN
Point d'ébullition: 42 - 44 °C (0,6 -rr)
Point de fusion: 218…228 °C
Densité: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00082590
Numéro CAS: 4926-28-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d599944501be0af10873922aeceb9fcb06ab6a6&vid=3d599944501be0af10873922aeceb9fcb06ab6a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %