Imprimer
Tétrahydroborate de potassium 98,0 V_assay
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Potassium tetrahydridoborate, Potassium borohydride
P1681-100G P1681-25G
TCIAP1681-100GEA 79.2 EUR
TCIAP1681-100G TCIAP1681-25G
Tétrahydroborate de potassium 98,0 V_assay
Tétrahydroborate de potassium
Formule: H₄BK
MW: 53.94 g/mol
Point de fusion: 500
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011396
Numéro CAS: 13762-51-1
EINECS: 237-360-5
ONU: 1870
ADR: 4.3 I
Merck Index: 14,07616
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=714f9a9fb6ac4954510dc2a61a307ac0e7893e04&vid=714f9a9fb6ac4954510dc2a61a307ac0e7893e04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Gasburet method) min. 98.0 %
Purity (Sodium hypochlorite Method) min. 95.0 %