Imprimer
Gants à usage général, KSR®
Fournisseur: Ansell
22-515/7.5 22-515/8 22-515/10 22-515/7 22-515/9
ANSE22-515/7.5EA 92.2 EUR
ANSE22-515/7.5 ANSE22-515/8 ANSE22-515/10 ANSE22-515/7 ANSE22-515/9
Gants à usage général, KSR®
Gants
Ce sous-gant en coton interlock avec revêtement complet en PVC est particulièrement adapté à des travaux légers de longue durée.
  • Léger, souple et confortable: idéal pour un port prolongé
  • Excellente préhension pour la manipulation d'objets de petite taille et difficiles
  • Manchettes de type à enfiler
Idéal pour des applications telles que la maintenance, l'expédition et la réception, l'inspection des produits, le conditionnement, l'utilisation d'outils et la manipulation de profilés en aluminium.
Certifications: EN 388:2016 (2121A); Cat. II