Imprimer
Lunettes de sécurité, Adaptec™
Fournisseur: HONEYWELL SAFETY
1030749HS 1030759HS 1030739HS
DALL1030749HSEA 20.5 EUR
DALL1030749HS DALL1030759HS DALL1030739HS
Lunettes de sécurité, Adaptec™
Lunettes
Lunettes de sécurité à verre simple élégantes, avec monture aérée et rembourrée, et verres en PC.
  • Pont nasal trois positions simple à ajuster et permettant de garder les yeux centrés sur les verres
  • Coussinets nasals réglables
  • Angle des verres réglable pour réduire la formation de buée ; la charnière de chaque branche se règle selon sept positions
  • Le micro-réglage des branches permet aux utilisateurs d'ajuster la tension des branches sans retirer les lunettes
  • Revêtement 4A+ sur les deux faces des verres pour une excellente protection anti-buée, antistatique et anti-rayures
Idéales pour les activités professionnelles comportant des risques associés à l'abrasion, à la formation de buée, à la présence de particules en suspension dans l'air ou à des chocs.
Certifications: EN 166 FT