Imprimer
Blood collection tubes with KF+Na2EDTA
Fournisseur: Vacutest Kima
KIMA18506EA 1240 EUR
KIMA18506
Blood collection tubes with KF+Na2EDTA
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
PP, translucent.
  • KF+Na2 EDTA for 2,5ml of blood
  • Non sterile
  • With writing area