Imprimer
Blood collection tubes with sodium citrate, EMOPLASTIK®
Fournisseur: Vacutest Kima
EMOPLASTIK®
KIMA18614EA 0 EUR
KIMA18614
Blood collection tubes with sodium citrate, EMOPLASTIK®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
PP, translucent.
  • 0,25 ml of sodium citrate
  • Non sterile
  • With writing area