Imprimer
Tubes de prélèvement sanguin avec anticoagulant de citrate de sodium, vide, Vacutest®
Fournisseur: Vacutest Kima
Vacutest®
KIMA14074EA 31.9 EUR
KIMA14074 KIMA140840 720-2748 720-2771 KIMA14574 KIMA14315 KIMA143650 720-2772 720-2773 KIMA140200 KIMA14084
Tubes de prélèvement sanguin avec anticoagulant de citrate de sodium, vide, Vacutest®
Systèmes de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de diagnostic clinique Prélèvement/préparation d'échantillons de sang
Les tubes à essai sont en polyéthylène téréphtalate (PET) et résistants aux contraintes mécaniques, centrifugations, ruptures pendant les procédures standard et en cas de chutes accidentelles. Le PET est un matériau transparent qui permet l'inspection visuelle du sang et d'autres liquides biologiques collectés. Les étiquettes sont fabriquées à partir de papier auto-adhésif pour usage médical spécifique, d'une taille de 40×20 mm, imprimées en trois couleurs.
  • Disponible dans différentes tailles
  • Couleurs du système de fermeture conformes aux normes ISO 6710 et EN 14820 pour l'identification des tubes
  • Durée de conservation de 18 mois
Le système de fermeture des tubes à essai est composé d'un bouchon en caoutchouc butyle perforable et d'un capuchon de sécurité en polyéthylène. Le bouchon comporte un creux au niveau du point de perforation afin de protéger l'opérateur de tout contact. Le capuchon de sécurité protège contre les aérosols et les éclaboussures, empêche l'opérateur d'entrer en contact avec le bouchon en caoutchouc perforable et facilite le rebouchage du tube à essai.