Imprimer
VWR®, Hitachi Primaide™, système HPLC
Fournisseur: VWR Collection
903-0700EA 12000 EUR
903-0700 903-0701 903-0702 903-0703 903-0704 903-0705 903-0706 903-0709 903-0707 903-0798 903-0799 903-0741
VWR®, Hitachi Primaide™, système HPLC
Systèmes de chromatographie Systèmes complets HPLC
Le système Primaide™ est un système HPLC standard de la plus haute qualité conçu et fabriqué par Hitachi. Convient aux laboratoires d'université et autres petits laboratoires nécessitant un système HPLC standard robuste et fiable.
  • Système modulaire flexible
  • Détecteurs UV et DAD à étalonnage automatique
  • Logiciel simple et facile à utiliser
  • Auto-échantillonneur à injection directe
  • Technologie très robuste et éprouvée
Information de livraison: Tous les modules principaux du système comprennent un ensemble d'accessoires, un câble E-line, un manuel d'More Product Information