Imprimer
Colonnes capillaires, Elite-17ms pour autosystem
Fournisseur: PerkinElmer
N9316538 N9316539
PERCN9316538EA 1250 EUR
PERCN9316538 PERCN9316539
Colonnes capillaires, Elite-17ms pour autosystem
Colonnes pour chromatographie
Elite-17ms columns are ideal for confirmation analysis and have excellent inertness for active compounds.