1-Methyl-1H-1,2,4-triazole ≥99%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
L18337.03
L18337.06
L18337.03EA
65
EUR
L18337.03
L18337.06
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole ≥99%
1-Methyl-1H-1,2,4-triazole
Purity: 99%
CAS No.: 6086-21-1
Molecular Formula: C3H5N3
Formula Weight: 83.10
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.4705
Melting Point: 16°
Boiling Point: 177-178°
Beilstein Reference: 106245
MDL No.: MFCD01076192
Formule:
C₃H₅N₃ Point d'ébullition: 177…178 °C Point de fusion: 16 °C Densité: 1.10 Point d'éclair: 81 °C (177 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01076192 Numéro CAS: 6086-21-1 |