2-(Hydroxymethyl)-15-crown-5 ≥98%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 75507-25-4
Molecular Formula: C11H22O6
Formula Weight: 250.29
Flash Point:
Formule:
C₁₁H₂₂O₆ Point d'ébullition: 135 °C (1,5 mmHg) Densité: 1,175 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00192215 Numéro CAS: 75507-25-4 EINECS: 278-222-4 |