2-(Hydroxymethyl)-18-crown-6 ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 70069-04-4
Molecular Formula: C13H27O7
Formula Weight: 294.35
Flash Point:
Formule:
C₁₃H₂₆O₇ Point d'ébullition: 150 °C (0,5 mmHg) Densité: 1,174 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00188046 Numéro CAS: 70069-04-4 EINECS: 274-299-3 |