α-Oxothiophène-2-acétate d'éthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
|
Attention
|
Synonyms:
Ethyl 2-oxo-2-(thiophen-2-yl)acetate
B24712.09
B24712.18
B24712.09EA
45
EUR
B24712.09
B24712.18
α-Oxothiophène-2-acétate d'éthyle ≥97%
α-Oxothiophène-2-acétate d'éthyle
Purity: 97%
CAS No.: 4075-58-5
Molecular Formula: C8H8O3S
Formula Weight: 184.21
Flash Point:
Formule:
C₈H₈O₃S MW: 184.21 g/mol Point d'ébullition: 102…110 °C (0.8 mmHg) Densité: 1.250 Point d'éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00015538 Numéro CAS: 4075-58-5 EINECS: 223-793-7 |