Imprimer
(10S,17S)-DiHDoHE
Fournisseur: Cayman Chemical
10008128-25 10008128-50 10008128-100
CAYM10008128-25EA 313 EUR
CAYM10008128-25 CAYM10008128-50 CAYM10008128-100
(10S,17S)-DiHDoHE
(10S,17S)-DiHDoHE
Formule: C₂₂H₃₂O₄
Numéro CAS: 871826-47-0